2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201280-100MG
PC201280-250MG
PC201280-1G
APOSPC201280-100MGEA
78.3
EUR
APOSPC201280-100MG
APOSPC201280-250MG
APOSPC201280-1G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂FN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870091 CAS-Nummer: 689232-61-9 |