Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201284-250MG PC201284-1G PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA 58 EUR
APOSPC201284-250MG APOSPC201284-1G APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203651
CAS-Nummer: 70163-98-3