1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201286-1G PC201286-25G PC201286-5G
APOSPC201286-1GEA 30.6 EUR
APOSPC201286-1G APOSPC201286-25G APOSPC201286-5G
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene
Formel: C₈H₆FNO₂
Molecular Weight: 167,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00176732
CAS-Nummer: 705-84-0