1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201290-1G PC201290-5G
APOSPC201290-1GEA 104 EUR
APOSPC201290-1G APOSPC201290-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045104
CAS-Nummer: 713-45-1