trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201301-100MG PC201301-250MG PC201301-1G
APOSPC201301-100MGEA 68.3 EUR
APOSPC201301-100MG APOSPC201301-250MG APOSPC201301-1G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formel: C₇H₁₁F₃O
Molecular Weight: 168,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12964322
CAS-Nummer: 75091-93-9