(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201306-100MG
PC201306-250MG
PC201306-1G
APOSPC201306-100MGEA
200
EUR
APOSPC201306-100MG
APOSPC201306-250MG
APOSPC201306-1G
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine
Formel:
C₈H₇BrF₃N Molecular Weight: 254,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07374593 CAS-Nummer: 778565-93-8 |