5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201311-100MG PC201311-250MG
APOSPC201311-100MGEA 96 EUR
APOSPC201311-100MG APOSPC201311-250MG
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Molecular Weight: 187,642 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05861553
CAS-Nummer: 799274-07-0