3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201344-1G PC201344-5G
APOSPC201344-1GEA 96 EUR
APOSPC201344-1G APOSPC201344-5G
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172.129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972450
CAS-Nummer: 881190-46-1