6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201355-100MG PC201355-250MG PC201355-1G
APOSPC201355-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201355-100MG APOSPC201355-250MG APOSPC201355-1G
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅FN₂O
Molecular Weight: 164.137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778419
CAS-Nummer: 885280-34-2