8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201364-100MG PC201364-250MG PC201364-1G
APOSPC201364-100MGEA 125 EUR
APOSPC201364-100MG APOSPC201364-250MG APOSPC201364-1G
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molecular Weight: 216,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11506686
CAS-Nummer: 890839-66-4