6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 683 EUR
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂
Molecular Weight: 144,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384489
CAS-Nummer: 913090-41-2