7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201382-250MG
APOSPC201382-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₇FN₂O
Molecular Weight: 166,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193359
CAS-Nummer: 945381-62-4