Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201384-1G
PC201384-25G
PC201384-5G
APOSPC201384-1GEA
24.8
EUR
APOSPC201384-1G
APOSPC201384-25G
APOSPC201384-5G
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20725922 CAS-Nummer: 952285-52-8 |