Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Cyano-4-fluorobenzylamine
PC2032-25G
APOSPC2032-25GEA 0 EUR
APOSPC2032-25G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₇FN₂
Molecular Weight: 150,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236207
CAS-Nummer: 56464-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III