2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-(bromomethyl)benzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)]benzyl bromide
PC2049-1G
PC2049-25G
PC2049-5G
APOSPC2049-1GEA
29
EUR
APOSPC2049-1G
APOSPC2049-25G
APOSPC2049-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel:
C₁₀H₇BrF₆O Molecular Weight: 337,056 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998077 CAS-Nummer: 202134-57-4 UN: 1760 ADR: 8,III |