5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2055-1G
PC2055-25G
PC2055-5G
APOSPC2055-1GEA
0
EUR
APOSPC2055-1G
APOSPC2055-25G
APOSPC2055-5G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Formel:
C₁₃H₁₅F₃O₂ Schmelzpunkt: 42…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658173 CAS-Nummer: 61718-80-7 |