(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Lieferant: Apollo Scientific
PC2071-25G PC2071-5G
APOSPC2071-25GEA 893 EUR
APOSPC2071-25G APOSPC2071-5G
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
(Z)-1,1,1,3-Tetrafluorobut-2-ene
Formel: C₄H₄F₄
Molecular Weight: 128,068 g/mol
Siedepunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784203
CAS-Nummer: 791616-88-1