(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Lieferant: Apollo Scientific
PC210020-1G PC210020-5G
APOSPC210020-1GEA 102 EUR
APOSPC210020-1G APOSPC210020-5G
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(4-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Formel: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
Molecular Weight: 421,819 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28101517
CAS-Nummer: 411206-79-6