N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210038-500MG
APOSPC210038-500MGEA
214
EUR
APOSPC210038-500MG
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
N-Methyl-N'-[1-(2,4,6-trifluoro-phenyl)-methylidene]-hydrazine
Formel:
C₈H₇F₃N₂ Molecular Weight: 188,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27942767 CAS-Nummer: 1264837-70-8 |