Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC210039-500MG PC210039-1G PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 770 EUR
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-1G APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261258
CAS-Nummer: 935534-49-9