3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC210042-1G PC210042-500MG
APOSPC210042-1GEA 894 EUR
APOSPC210042-1G APOSPC210042-500MG
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₈H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 183.112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907851
CAS-Nummer: 1314971-48-6