4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC210044-1G PC210044-500MG
APOSPC210044-1GEA 894 EUR
APOSPC210044-1G APOSPC210044-500MG
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀BrFO
Molecular Weight: 245.088 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16323231
CAS-Nummer: 40132-01-2