N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210050-1G
APOSPC210050-1GEA 780 EUR
APOSPC210050-1G
N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Formel: C₁₃H₁₁FN₄O₂S
Molecular Weight: 306,315 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804108
CAS-Nummer: 1291487-08-5