(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210052-1G
APOSPC210052-1GEA 780 EUR
APOSPC210052-1G
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Formel: C₁₄H₁₂FN₅O₂
Molecular Weight: 301,276 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17780265
CAS-Nummer: 1255791-17-3