1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC210055-1G
PC210055-500MG
APOSPC210055-1GEA
671
EUR
APOSPC210055-1G
APOSPC210055-500MG
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
1-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Formel:
C₁₀H₈FNO Molecular Weight: 177.175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21188560 CAS-Nummer: 1219930-11-6 |