Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210066-1G
PC210066-500MG
APOSPC210066-1GEA
282
EUR
APOSPC210066-1G
APOSPC210066-500MG
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Formel:
C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₄ Molecular Weight: 414,763 g/mol Schmelzpunkt: 179…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28127025 CAS-Nummer: 1630103-73-9 |