1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC210067-1G PC210067-500MG
APOSPC210067-1GEA 420 EUR
APOSPC210067-1G APOSPC210067-500MG
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Formel: C₁₀H₁₀F₃N₃O
Molecular Weight: 245,201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04139962
CAS-Nummer: 832727-80-7