N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC210075-1G
PC210075-500MG
APOSPC210075-1GEA
297
EUR
APOSPC210075-1G
APOSPC210075-500MG
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel:
C₉H₆F₃NO₃ Molecular Weight: 233,144 g/mol Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00455931 CAS-Nummer: 85575-56-0 |