(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210078-1G PC210078-500MG
APOSPC210078-1GEA 890 EUR
APOSPC210078-1G APOSPC210078-500MG
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₇Cl₃F₃NO₂
Molecular Weight: 384.565 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28369722
CAS-Nummer: 1656294-84-6