1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC210082-1G
PC210082-500MG
APOSPC210082-1GEA
297
EUR
APOSPC210082-1G
APOSPC210082-500MG
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Formel:
C₁₃H₈Cl₂FNO₃ Molecular Weight: 316,112 g/mol Schmelzpunkt: 103…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28506331 CAS-Nummer: 1708126-05-9 |