1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210083-1G PC210083-500MG
APOSPC210083-1GEA 741 EUR
APOSPC210083-1G APOSPC210083-500MG
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Formel: C₁₆H₁₆FN₃O₂
Molecular Weight: 301.316 g/mol
Schmelzpunkt: 152…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28506332
CAS-Nummer: 556801-40-2