[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol
PC210127-100MG
PC210127-1G
PC210127-250MG
APOSPC210127-100MGEA
353
EUR
APOSPC210127-100MG
APOSPC210127-1G
APOSPC210127-250MG
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Formel:
C₆H₇F₃N₂O Molecular Weight: 180.128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15976765 CAS-Nummer: 1296225-26-7 |