5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
PC210145-100MG PC210145-1G PC210145-250MG
APOSPC210145-100MGEA 190 EUR
APOSPC210145-100MG APOSPC210145-1G APOSPC210145-250MG
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₅F₂NO
MDL: MFCD24617103
CAS-Nummer: 1192040-50-8