5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210146-100MG PC210146-1G PC210146-250MG
APOSPC210146-100MGEA 174 EUR
APOSPC210146-100MG APOSPC210146-1G APOSPC210146-250MG
5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
5,7-Difluoroisoindolin-1-one
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169,128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29072780
CAS-Nummer: 1445862-22-5