1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formel: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
Molecular Weight: 826,502 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C (11 mm Hg)
Dichte: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270970
CAS-Nummer: 71363-70-7