1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2258-1G PC2258-5G
APOSPC2258-1GEA 263 EUR
APOSPC2258-1G APOSPC2258-5G
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₂F₄
Molecular Weight: 114,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08457545
CAS-Nummer: 4556-24-5
UN: 3161
ADR: 2.1,