1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Diflubenzuron
PC2299-100G
PC2299-25G
PC2299-5G
APOSPC2299-100GEA
447
EUR
APOSPC2299-100G
APOSPC2299-25G
APOSPC2299-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Formel:
C₁₄H₉ClF₂N₂O₂ Molecular Weight: 310.683 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055343 CAS-Nummer: 35367-38-5 |