1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Bis[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
PC2338-25G PC2338-50G PC2338-5G
APOSPC2338-25GEA 548 EUR
APOSPC2338-25G APOSPC2338-50G APOSPC2338-5G
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Formel: C₄Br₂F₈O₂
Molecular Weight: 391,837 g/mol
Siedepunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094153
CAS-Nummer: 330562-48-6