4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Difluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2381-25G PC2381-5G
APOSPC2381-25GEA 511 EUR
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
Molecular Weight: 242.628 g/mol
Siedepunkt: 265…266 °C
Dichte: 1.523 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094156
CAS-Nummer: 351003-34-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable