3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 244 EUR
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
Molecular Weight: 242,628 g/mol
Siedepunkt: 233…234 °C
Dichte: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97,8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094157
CAS-Nummer: 351003-38-8
UN: 3265
ADR: 8,II