2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2386-1G PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA 174 EUR
APOSPC2386-1G APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Formel: C₈H₉BrFN
Molecular Weight: 218,066 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04116317
CAS-Nummer: 887268-19-1