4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2423-100MG PC2423-250MG PC2423-1G
APOSPC2423-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC2423-100MG APOSPC2423-250MG APOSPC2423-1G
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene
Formel: C₈H₈BrFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116325
CAS-Nummer: 337535-43-0