Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[Bromo(difluoro)methoxy]-2-{2-[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,9-Dibromoperfluoro-2,5,8-trioxanonane
PC2472-25G PC2472-5G PC2472-1G
APOSPC2472-25GEA 393 EUR
APOSPC2472-25G APOSPC2472-5G APOSPC2472-1G
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Formel: C₆Br₂F₁₂O₃
Molecular Weight: 507,851 g/mol
Siedepunkt: 52 °C (25 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094159
CAS-Nummer: 330562-49-7