4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2475-1G PC2475-250MG
APOSPC2475-1GEA 401 EUR
APOSPC2475-1G APOSPC2475-250MG
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl
Formel: C₁₃H₈BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972698
CAS-Nummer: 134150-03-1