Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC250002-1G
APOSPC250002-1GEA 74.1 EUR
APOSPC250002-1G
Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 97+%
Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formel: C₈H₉FO₃S
Molecular Weight: 204,219 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20482732
CAS-Nummer: 114435-86-8
UN: 3265
ADR: 8,II