3,4-Difluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2502-1G PC2502-250MG
APOSPC2502-1GEA 424 EUR
APOSPC2502-1G APOSPC2502-250MG
3,4-Difluoropyridine
3,4-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Molecular Weight: 115.081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114246
CAS-Nummer: 82878-63-5
UN: 1993
ADR: 3 III