1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(1-Aminoprop-1-yl)benzotrifluoride, α-Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
PC2542-1G PC2542-250MG
APOSPC2542-1GEA 654 EUR
APOSPC2542-1G APOSPC2542-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N
Molecular Weight: 203.204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784288
CAS-Nummer: 473732-54-6