1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2548-1G PC2548-5G
APOSPC2548-1GEA 155 EUR
APOSPC2548-1G APOSPC2548-5G
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene
Formel: C₅HBrF₈
Molecular Weight: 292,953 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784212
CAS-Nummer: 885276-66-4