3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 0 EUR
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192,547 g/mol
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04972707
CAS-Nummer: 150444-95-4