2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [5-(Trifluoromethyl)fur-2-yl]methanol, 5-(Trifluoromethyl)furfuryl alcohol
PC2621-1G PC2621-250MG
APOSPC2621-1GEA 473 EUR
APOSPC2621-1G APOSPC2621-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formel: C₆H₅F₃O₂
Molecular Weight: 166,098 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060542
CAS-Nummer: 65865-28-3
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III